Copper(II) 5,9,14,18,23,27,32,36-Octabutoxy-2,3-naphthalocyanine ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C3051-200MG
C3051-1G
TCIAC3051-200MGEA
130
EUR
TCIAC3051-200MG
TCIAC3051-1G
Copper(II) 5,9,14,18,23,27,32,36-Octabutoxy-2,3-naphthalocyanine ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Copper(II) 5,9,14,18,23,27,32,36-Octabutoxy-2,3-naphthalocyanine
Formule:
C₈₀H₈₈CuN₈O₈ |
Numéro MDL:
MFCD00191950 Numéro CAS: 155773-67-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |