Imprimer
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
C3048-1G C3048-5G
TCIAC3048-1GEA 27.5 EUR
TCIAC3048-1G TCIAC3048-5G
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD02684293
Numéro CAS: 160591-91-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %