Imprimer
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I)
Fournisseur: TCI
Danger
C3040-200MG C3040-1G
TCIAC3040-200MGEA 189 EUR
TCIAC3040-200MG TCIAC3040-1G
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I)
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I)
Formule: C₅₅H₄₆IrOP₃
Numéro MDL: MFCD00015525
Numéro CAS: 17250-25-8
EINECS: 241-282-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 62.00 to 69.00 %