2-Ciano-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
C3025-1G
C3025-5G
TCIAC3025-1GEA
29.7
EUR
TCIAC3025-1G
TCIAC3025-5G
2-Ciano-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Ciano-6-méthylpyridine
Formule:
C₇H₆N₂ Point d'ébullition: 120°C |
Numéro MDL:
MFCD00190586 Numéro CAS: 1620-75-3 EINECS: 216-588-9 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |