Imprimer
2-Chloro-4-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3024-1G C3024-5G
TCIAC3024-1GEA 26.4 EUR
TCIAC3024-1G TCIAC3024-5G
2-Chloro-4-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
Point d'ébullition: 230°C
Numéro MDL: MFCD02093951
Numéro CAS: 17228-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %