Imprimer
Cyclopentanecarbaldéhyde ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
C3019-1ML C3019-5ML
TCIAC3019-1MLEA 36.3 EUR
TCIAC3019-1ML TCIAC3019-5ML
Cyclopentanecarbaldéhyde ≥90.0% (par GC) stabilisé
Cyclopentanecarbaldéhyde
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 40°C
Point d'éclair: 28°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060798
Numéro CAS: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %