6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde, 6-Chloro-2-formylpyridine, 6-Chloropicolinaldehyde
C3017-1G
C3017-5G
TCIAC3017-1GEA
159
EUR
TCIAC3017-1G
TCIAC3017-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Formule:
C₆H₄ClNO |
Numéro MDL:
MFCD09832941 Numéro CAS: 54087-03-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |