Imprimer
Combretastatin A4 Phosphate disodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fosbretabulin disodium salt, Disodium (Z)-2-methoxy-5-(3,4,5-trimethoxystyryl)phenyl phosphate
C3009-20MG C3009-100MG
TCIAC3009-20MGEA 103 EUR
TCIAC3009-20MG TCIAC3009-100MG
Combretastatin A4 Phosphate disodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Combretastatin A4 Phosphate disodium salt
Formule: C₁₈H₁₉Na₂O₈P
MW: 440.30 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00943911
Numéro CAS: 168555-66-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%