Imprimer
(S)-Benzyl-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
C3005-5G C3005-25G
TCIAC3005-5GEA 42.9 EUR
TCIAC3005-5G TCIAC3005-25G
(S)-Benzyl-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(S)-Benzyl-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020830
Numéro CAS: 34079-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -94.0 to -99.0 deg (C=0.5,CHCl3)