Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
C2999-1G C2999-5G
TCIAC2999-1GEA 30.8 EUR
TCIAC2999-1G TCIAC2999-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formule: C₆H₂ClF₃IN
MW: 307.44 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862099
Numéro CAS: 505084-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C