Imprimer
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2993-1G C2993-5G
TCIAC2993-1GEA 36.3 EUR
TCIAC2993-1G TCIAC2993-5G
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester ≥97.0% (par GC)
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formule: C₁₀H₁₀BNO₂
Numéro MDL: MFCD04039012
Numéro CAS: 172732-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C