Imprimer
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C2992-1G C2992-5G
TCIAC2992-1GEA 79.2 EUR
TCIAC2992-1G TCIAC2992-5G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₈BNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411948
Numéro CAS: 351422-73-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %