Imprimer
Cérium (III) acétate hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
C2974-25G C2974-500G
TCIAC2974-25GEA 27.5 EUR
TCIAC2974-25G TCIAC2974-500G
Cérium (III) acétate hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cérium (III) acétate hydraté
Formule: C₆H₉CeO₆·H₂O
MW: 335.266 g/mol
Point de fusion: 308°C
Numéro MDL: MFCD00150533
Numéro CAS: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 10.0 %