Imprimer
4,4'-Carbonyldimorpholine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimorpholinomethanone
C2962-1G C2962-5G
TCIAC2962-1GEA 136 EUR
TCIAC2962-1G TCIAC2962-5G
4,4'-Carbonyldimorpholine ≥98.0% (par GC)
4,4'-Carbonyldimorpholine
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD06200603
Numéro CAS: 38952-62-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C