Imprimer
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-methylquinoline-3-carboxaldehyde, 2-Chloro-3-formyl-6-methylquinoline
C2953-5G C2953-25G
TCIAC2953-5GEA 95.7 EUR
TCIAC2953-5G TCIAC2953-25G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde ≥96.0% (par GC)
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈ClNO
MW: 205.6400 g/mol
Numéro MDL: MFCD01912773
Numéro CAS: 73568-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C