Imprimer
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-2-fluorophenyl)borane, 3-Chloro-2-fluorophenylboronic Acid, 3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
C2946-1G C2946-5G
TCIAC2946-1GEA 29.7 EUR
TCIAC2946-1G TCIAC2946-5G
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Point de fusion: 247°C
Numéro MDL: MFCD05664224
Numéro CAS: 352535-82-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %