Imprimer
6-Chloro-1-tetralone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
C2917-1G C2917-5G
TCIAC2917-1GEA 47.3 EUR
TCIAC2917-1G TCIAC2917-5G
6-Chloro-1-tetralone ≥96.0% (par GC)
6-Chloro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
Point d'ébullition: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114377
Numéro CAS: 26673-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %