Imprimer
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
C2914-1G C2914-5G
TCIAC2914-1GEA 35.2 EUR
TCIAC2914-1G TCIAC2914-5G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Numéro MDL: MFCD06801741
Numéro CAS: 328956-61-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %