4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
C2909-5G
C2909-25G
TCIAC2909-5GEA
146
EUR
TCIAC2909-5G
TCIAC2909-25G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Formule:
C₁₂H₁₃ClF₃NO |
Numéro MDL:
MFCD00066999 Numéro CAS: 21928-50-7 EINECS: 244-665-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |