(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
C2903-1G
C2903-5G
TCIAC2903-1GEA
17.6
EUR
TCIAC2903-1G
TCIAC2903-5G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Formule:
C₈H₁₁Cl₂NO |
Numéro MDL:
MFCD01211460 Numéro CAS: 41965-95-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 250.0 to 254.0 deg-C |