Imprimer
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
C2890-1G C2890-5G
TCIAC2890-1GEA 58.3 EUR
TCIAC2890-1G TCIAC2890-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₃
Numéro MDL: MFCD00060512
Numéro CAS: 10242-10-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %