Imprimer
2-Chloro-1-[(3-fluorobenzyl)oxy]-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-1-((3-fluorobenzyl)oxy)-4-nitrobenzene, 2-Chloro-1-(3-fluorobenzyloxy)-4-nitrobenzene
C2875-1G C2875-5G
TCIAC2875-1GEA 30.8 EUR
TCIAC2875-1G TCIAC2875-5G
2-Chloro-1-[(3-fluorobenzyl)oxy]-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-1-[(3-fluorobenzyl)oxy]-4-nitrobenzène
Formule: C₁₃H₉ClFNO₃
Numéro MDL: MFCD06809827
Numéro CAS: 443882-99-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C