Imprimer
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate, Benzyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
C2872-1G C2872-5G
TCIAC2872-1GEA 59.4 EUR
TCIAC2872-1G TCIAC2872-5G
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD01863559
Numéro CAS: 31970-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %