Imprimer
6-Chloro-4-hydroxycoumarin ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
C2870-1G C2870-5G
TCIAC2870-1GEA 29.7 EUR
TCIAC2870-1G TCIAC2870-5G
6-Chloro-4-hydroxycoumarin ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloro-4-hydroxycoumarin
Formule: C₉H₅ClO₃
Numéro MDL: MFCD00239399
Numéro CAS: 19484-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %