Imprimer
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2864-5G C2864-25G
TCIAC2864-5GEA 64.9 EUR
TCIAC2864-5G TCIAC2864-25G
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C5H2Cl2OS
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD00043886
Numéro CAS: 42518-98-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %