Imprimer
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate) ≥93.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2859-50MG C2859-200MG
TCIAC2859-50MGEA 51.7 EUR
TCIAC2859-50MG TCIAC2859-200MG
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate) ≥93.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate)
Formule: C₂₅H₁₆O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036872
Numéro CAS: 79955-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %