Imprimer
4-Chloro-2,3-dimethylpyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2820-5G C2820-25G
TCIAC2820-5GEA 40.7 EUR
TCIAC2820-5G TCIAC2820-25G
4-Chloro-2,3-dimethylpyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2,3-dimethylpyridine-N-oxide
Formule: C₇H₈ClNO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06411125
Numéro CAS: 59886-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C