Imprimer
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
C2803-1G C2803-5G
TCIAC2803-1GEA 31.9 EUR
TCIAC2803-1G TCIAC2803-5G
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Numéro MDL: MFCD01631468
Numéro CAS: 1737-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C