Imprimer
Acide 6-chloro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-methylbenzoic acid
C2776-1G C2776-5G
TCIAC2776-1GEA 58.3 EUR
TCIAC2776-1G TCIAC2776-5G
Acide 6-chloro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-chloro-o-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045799
Numéro CAS: 21327-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C