Imprimer
2-(1-Methylguanidino)ethyl dihydrogen phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C2767-5G C2767-25G
TCIAC2767-5GEA 28.6 EUR
TCIAC2767-5G TCIAC2767-25G
2-(1-Methylguanidino)ethyl dihydrogen phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(1-Methylguanidino)ethyl dihydrogen phosphate
Formule: C₄H₁₂N₃O₄P
Point d'ébullition: 244°C
Numéro MDL: MFCD00868297
Numéro CAS: 6903-79-3
EINECS: 230-011-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %