Imprimer
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2760-1G C2760-5G
TCIAC2760-1GEA 35.2 EUR
TCIAC2760-1G TCIAC2760-5G
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Point d'ébullition: 54°C
Numéro MDL: MFCD00040722
Numéro CAS: 34328-46-6
EINECS: 251-940-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %