Imprimer
7-(2-Chloroethyl)theophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
C2748-5G C2748-25G
TCIAC2748-5GEA 51.7 EUR
TCIAC2748-5G TCIAC2748-25G
7-(2-Chloroethyl)theophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-(2-Chloroethyl)theophylline
Formule: C₉H₁₁ClN₄O₂
MW: 242.66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005760
Numéro CAS: 5878-61-5
EINECS: 227-553-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C