Imprimer
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxybenzènesulfonyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2740-5G C2740-25G
TCIAC2740-5GEA 40.7 EUR
TCIAC2740-5G TCIAC2740-25G
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxybenzènesulfonyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₇H₆Cl₂O₃S
MW: 241.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052959
Numéro CAS: 22952-32-5
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C