Imprimer
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
C2738-5G C2738-25G
TCIAC2738-5GEA 129 EUR
TCIAC2738-5G TCIAC2738-25G
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186.59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798437
Numéro CAS: 52950-19-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C