Imprimer
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid
C2736-1G C2736-5G
TCIAC2736-1GEA 19.8 EUR
TCIAC2736-1G TCIAC2736-5G
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD04114192
Numéro CAS: 86873-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C