Imprimer
1,4-Dibenzyl-L-aspartate-p-toluenesulphonate ≥97.0% (par HPLC, azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Asp(OBzl)-Obzl.TosOH, L-Aspartic Acid Dibenzyl Ester p-Toluenesulphonate Salt, L-Aspartic acid dibenzyl ester p-toluenesulphonate salt Dibenzyl (2S)-2-aminobutanedioate 4-toluenesulphonate, H-Asp(OBzl)-OBzl.Tos-OH, L-Aspartic Acid 1,4-Dibenzyl Ester p-Toluenesulphonate, H-Asp(OBzl)-OBzl·TosOH, L-Aspartic acid dibenzyl ester p-toluenesulphonate
C2711-5G C2711-25G
TCIAC2711-5GEA 40.7 EUR
TCIAC2711-5G TCIAC2711-25G
1,4-Dibenzyl-L-aspartate-p-toluenesulphonate ≥97.0% (par HPLC, azote total et analyse par titration)
1,4-Dibenzyl-L-aspartate-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₈H₁₉NO₄
MW: 485.55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065188
Numéro CAS: 2886-33-1
EINECS: 220-746-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C