Imprimer
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl Chloride
C2705-1G C2705-5G
TCIAC2705-1GEA 82.5 EUR
TCIAC2705-1G TCIAC2705-5G
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.07
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00024882
Numéro CAS: 32333-53-2
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Freezing point 26.0 to 30.0 deg-C