Imprimer
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2703-5G C2703-25G
TCIAC2703-5GEA 78.1 EUR
TCIAC2703-5G TCIAC2703-25G
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
Numéro MDL: MFCD05738885
Numéro CAS: 3842-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C