Imprimer
3-Chloro-4-fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2702-1G C2702-5G
TCIAC2702-1GEA 68.2 EUR
TCIAC2702-1G TCIAC2702-5G
3-Chloro-4-fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Numéro MDL: MFCD00042507
Numéro CAS: 72235-56-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %