Imprimer
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
C2692-1G C2692-5G
TCIAC2692-1GEA 28.6 EUR
TCIAC2692-1G TCIAC2692-5G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
MW: 149.1219 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863558
Numéro CAS: 218301-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C