2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Z-2-hydroxyglycine, 2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-hydroxyacetic acid, 2-(Carbobenzoxyamino)-2-hydroxyacetic acid, N-Benzyloxycarbonyl-2-hydroxyglycine, N-Carbobenzoxy-2-hydroxyglycine, 2-(Cbz-amino)-2-hydroxyacetic acid
C2681-1G
C2681-5G
TCIAC2681-1GEA
55
EUR
TCIAC2681-1G
TCIAC2681-5G
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid
Formule:
C₁₀H₁₁NO₅ |
Numéro MDL:
MFCD02179279 Numéro CAS: 56538-57-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |