Ciprofibrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C2667-1G
C2667-5G
TCIAC2667-1GEA
61.6
EUR
TCIAC2667-1G
TCIAC2667-5G
Ciprofibrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ciprofibrate
Formule:
C₁₃H₁₄Cl₂O₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00467135 Numéro CAS: 52214-84-3 EINECS: 257-744-6 Merck Index: 14,02313 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |