Imprimer
Chloromethyl isopropyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Carbonic Acid Chloromethyl Isopropyl Ester
C2626-25G C2626-100G
TCIAC2626-25GEA 60.5 EUR
TCIAC2626-25G TCIAC2626-100G
Chloromethyl isopropyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Chloromethyl isopropyl carbonate
Formule: C₅H₉ClO₃
MW: 152.57 g/mol
Numéro MDL: MFCD07375443
Numéro CAS: 35180-01-9
ONU: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94684bdc1335f4c5085dc3f3e355d4bc123d3161&vid=94684bdc1335f4c5085dc3f3e355d4bc123d3161&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %