Imprimer
N-Carbobenzoxy-S-benzyl-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cbz-Cys(Bzl)-OH, N-Cbz-S-benzyl-L-cysteine, Z-Cys(Bzl)-OH
C2614-5G C2614-25G
TCIAC2614-5GEA 31.9 EUR
TCIAC2614-5G TCIAC2614-25G
N-Carbobenzoxy-S-benzyl-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-S-benzyl-L-cysteine
Formule: C₁₈H₁₉NO₄S
MW: 345.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004785
Numéro CAS: 3257-18-9
EINECS: 221-855-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -48.0 deg (C=4、EtOH)