Imprimer
Copper(I) hexafluoro-2,4-pentanedionate-1,5-cyclooctadiene complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,5-Cyclooctadiene(hexafluoro-2,4-pentanedionato)copper(I), Copper(I) Hexafluoro-2,4-pentanedionate 1,5-Cyclooctadiene Complex
C2610-1G C2610-5G
TCIAC2610-1GEA 102 EUR
TCIAC2610-1G TCIAC2610-5G
Copper(I) hexafluoro-2,4-pentanedionate-1,5-cyclooctadiene complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(I) hexafluoro-2,4-pentanedionate-1,5-cyclooctadiene complex
Formule: C₁₃H₁₃CuF₆O₂
MW: 378.78 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00156517
Numéro CAS: 86233-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %