Imprimer
4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Morpholinopropyl Chloride
C2602-5G C2602-25G
TCIAC2602-5GEA 23.1 EUR
TCIAC2602-5G TCIAC2602-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Formule: C₇H₁₄ClNO
MW: 163.65 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039714
Numéro CAS: 7357-67-7
EINECS: 461-510-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %