Caronic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3,3-Dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic Anhydride, 6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
C2596-1G
C2596-5G
TCIAC2596-1GEA
74.8
EUR
TCIAC2596-1G
TCIAC2596-5G
Caronic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Caronic anhydride
Formule:
C₇H₈O₃ Point d'ébullition: 137°C |
Numéro MDL:
MFCD09751198 Numéro CAS: 67911-21-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |