Imprimer
Corannulene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzo[ghi,mno]fluoranthene
C2572-100MG C2572-20MG
TCIAC2572-100MGEA 722 EUR
TCIAC2572-100MG TCIAC2572-20MG
Corannulene ≥97.0% (par GC)
Corannulene
Formule: C₂₀H₁₀
MW: 250.30 g/mol
Point de fusion: 269°C
Numéro MDL: MFCD22124717
Numéro CAS: 5821-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %