Imprimer
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
C2556-1G C2556-5G
TCIAC2556-1GEA 82.5 EUR
TCIAC2556-1G TCIAC2556-5G
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate
Formule: C₁₆H₁₆ClNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00876395
Numéro CAS: 120202-66-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical Isomer max. 0.5 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +54.0 to +58.0 deg (C=1, MeOH)