Imprimer
N-Boc-L-aspartic acid 4-cyclohexyl ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Asp(OcHex)-OH, 4-Cyclohexyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate, Boc-Asp(OcHx)-OH, N-Boc-L-aspartic Acid 4-Cyclohexyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 4-Cyclohexyl Ester, 4-Cyclohexyl N-Boc-L-aspartate
C2535-5G C2535-25G
TCIAC2535-5GEA 48.4 EUR
TCIAC2535-5G TCIAC2535-25G
N-Boc-L-aspartic acid 4-cyclohexyl ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Boc-L-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
Formule: C₁₅H₂₅NO₆
MW: 315.37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061996
Numéro CAS: 73821-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=2、DMF)